Få mere at vide
DL-2-Phenylglycinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-2-Phenylglycinamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11) |
| Formel vægt | 150.0793 |