Få mere at vide
DL-2-Pentanol, 98%
Artikelnummer. 10397150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10397150 1 L Glasflaske 1 L
10467710 500 mL Glasflaske 500ml
10616724 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10397150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129980010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6032-29-7
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004579
InChI nøgle JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
PubChem CID 22386
ChEBI CHEBI:77518
IUPAC navn pentan-2-ol
SMIL CCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Pentanol
Smeltepunkt -50 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8120g/mL
Kogepunkt 118 °C til 119 °C
Flammepunkt 34 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1,4050 til 1,407
Mængde 1 L
Beilstein 01, 384
Rester efter fordampning 0,003% maks.
Merck Index 15, 7231
Specifik vægtfylde 0.812
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: meget opløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol og æter
Viskositet 4,1 mPa (20 °C)
Formel vægt 88.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Pentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.