Få mere at vide
DL-2-Octanol, 97%
Artikelnummer. 10795221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10795221 1 L Glasflaske 1 L
10071390 100 mL Glasflaske 100ml
10155253 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10795221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129410010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-96-6
MDL nummer MFCD00004591
InChI nøgle SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC navn octan-2-ol
SMIL CCCCCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Octanol
Smeltepunkt -38 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 174 °C til 181 °C
Flammepunkt 72 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H18O
Lineær formel CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1,4250 til 1,427
Mængde 1 L
Beilstein 01, 419
Fieser 01,109
Merck Index 15, 6841
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol og ether, opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler
Molekylvægt (g/mol) 130.23
Formel vægt 130.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Octanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.