missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DL-2-Naphthylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-2-Naphthylalanine |
| CAS | 14108-60-2 |
| Molekylær formel | C13H13NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | alpha-Amino-2-naphthalenepropanoic Acid, 2-Naphthalenealanine, 2-Naphthylalanine, 3-(2-Naphthyl)-DL-alanine, DL-3-(2-Naphthyl)alanine, DL-beta-(2-Naphthyl)alanine, NSC 69865, beta-(2-Naphthyl)-DL-Alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16) |
| SMIL | NC(Cc1ccc2ccccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vægt | 215.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?