Få mere at vide
DL-2-Methylbutyryl chloride, 98%
Artikelnummer. 10741252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10741252 100 g Glasflaske 100g
10463385 1 g Glasflaske 1g
10095263 5 g Glasflaske 5g
10351111 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10741252 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414151000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57526-28-0 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57526-28-0
Molekylær formel C5H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 120.58
MDL nummer MFCD00041726
InChI nøgle XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride
PubChem CID 93697
IUPAC navn 2-methylbutanoylchlorid
SMIL CCC(C)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Methylbutyryl chloride
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 116°C to 118°C
Flammepunkt 20°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH(CH3)COCl
Brydningsindeks 1.4160 to 1.418
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.98
Formel vægt 120.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske