Få mere at vide
DL-2-Methylbuttersyre, TRC
Artikelnummer. 30474543
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30474543 25 g
1 options
Artikelnummer. 30474543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29486525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbutyric acid
CAS 116-53-0
Molekylær formel C5 H10 O2
Mængde 25 g
Synonym 2-Methylbutyric Acid, Butanoic acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbutanoic acid (ACI), Butyric acid, 2-methyl- (6CI, 8CI), Butyric acid, α-methyl- (3CI), (±)-2-Methylbutanoic acid, (±)-2-Methylbutyric acid, (±)-Methylethylacetic acid, (±)-α-Methylbutyric acid, 2-Ethylpropanoic acid, 2-Methyl-n-butyric acid, 2-Methylbutyric acid, DL-2-Methylbutanoic acid, DL-2-Methylbutyric acid, DL-α-Methylbutyric acid, Active valeric acid, Ethylmethylacetic acid, Hydroangelic acid, Methylethylacetic acid, NSC 7304, α-Methyl-n-butyric acid, α-Methylbutyric acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMIL CCC(C)C(=O)O
IUPAC navn 2-methylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 102.13
Formel vægt 102.0681