Få mere at vide
DL-2-Hydroxysmørsyre natriumsalt, 97+%
Artikelnummer. 11355229
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355229 25 g 25g
11335229 1 g 1g
11345229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18636.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 5094-24-6 | C4H7NaO3 | 126,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5094-24-6
Molekylær formel C4H7NaO3
Molekylvægt (g/mol) 126.09
MDL nummer MFCD00004565
InChI nøgle MOSCXNXKSOHVSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium 2-hydroxybutanoate, sodium 2-hydroxybutyrate, sodium dl-2-hydroxybutyrate, 2-hydroxybutyric acid sodium salt, dl-2-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium hydroxybutyrate, acmc-1btqj, sodium, a-hydroxybutyrate, sodium 2-oxidanylbutanoate, sodiumdl-2-hydroxybutyrate
PubChem CID 23663641
IUPAC navn natrium;2-hydroxybutanoat
SMIL [Na+].CCC(O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Hydroxybutyric acid sodium salt
Smeltepunkt 153 °C til 157 °C
Mængde 25 g
Beilstein 4825104
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 126.09
Procent renhed ≥97%