Få mere at vide
DL-2-Bromohexanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10581851 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10581851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222121000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Bromohexanoic acid
Navn note 97%
CAS 616-05-7
Smeltepunkt 4°C
Farve Brown
Tæthed 1.3700g/mL
Kogepunkt 136°C to 138°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H11BrO2
Lineær formel CH3(CH2)3CH(Br)CO2H
Brydningsindeks 1.4710 to 1.475
MDL nummer MFCD00004218
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 325
Merck Index 15, 1422
Specifik vægtfylde 1.37
Synonym 2-bromocaproic acid, dl-2-bromohexanoic acid, hexanoic acid, 2-bromo, alpha-bromohexanoic acid, alpha-bromo-n-caproic acid, .alpha.-bromo-n-caproic acid, 2-bromo-hexanoic acid, .alpha.-bromocaproic acid, .alpha.-bromohexanoic acid, 2-bromo-n-hexanoic acid
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI nøgle HZTPKMIMXLTOSK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC(C(=O)O)Br
IUPAC navn 2-bromohexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 195.06
PubChem CID 12013
Formel vægt 195.06
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Bromohexanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.