Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-2-benzylserin, 97 %
Artikelnummer. 10420052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10420052 1 g Glasflaske 1g
10736623 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10420052 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 339780010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4740-47-0 | C10H13NR.3 | 195,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4740-47-0
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.22
MDL nummer MFCD01863305
InChI nøgle ZMNNAJIBOJDHAF-JTQLQIEISA-N
Synonym dl-2-benzylserine, 2-amino-3-hydroxy-2-benzylpropanoic acid, alpha-benzyl-dl-serine
PubChem CID 7010088
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-benzyl-3-hydroxypropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(CO)(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Benzylserine
Navn note 97%
Smeltepunkt 245°C to 263°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 195.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Benzylserine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.