Få mere at vide
DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. 10603465
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10603465 100 g 100g
10421843 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603465 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01192FA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 3130-87-8
Molekylær formel C4H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 132.12
MDL nummer MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
InChI nøgle DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
IUPAC navn 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
SMIL NC(CC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Lineær formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Mængde 100 g
Formel vægt 150.14
Procent renhed 97%