Få mere at vide
DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate, 97%, Maybridge™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 150.14 |
| Procent renhed | 97% |