Få mere at vide
DL-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9 |
| CAS | 2243004-88-6 |
| Molekylær formel | C6 D9 H4 N O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2-Amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid, DL-Norleucine-d9, DL-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9, DL-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.2284 |
| Formel vægt | 140.1511 g/mol |
| Vis mere |