missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-2-Aminocaprylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30323717
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323717 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323717 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6031855G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-2-Aminocaprylic Acid
CAS 644-90-6
Molekylær formel C8H17NO2
Mængde 5 g
Synonym 2-Amino-Octanoic Acid, (±)-2-Amino-Octanoic Acid, (±)-2-Aminocaprylic Acid, (±)-2-Aminooctanoic Acid, (±)-alpha-Aminocaprylic Acid, 2-Amino-DL-caprylic Acid, 2-Aminooctanoic Acid, DL-2-Aminocaprylic Acid, DL-2-Aminooctanoic Acid, DL-alpha-Aminocaprylic Acid, DL-alpha-Aminooctanoic Acid, NSC 123023, NSC 20147, alpha-Aminocaprylic Acid, alpha-Aminooctanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H17NO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CCCCCCC(N)C(=O)O
IUPAC navn 2-aminooctanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 159.23
Formel vægt 159.1259
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.