missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-2-Aminobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30316976
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316976 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316976 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60299510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-2-Aminobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7682-18-0
Molekylær formel C5H12ClNO2
Mængde 10 g
Synonym 2-Aminobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, DL-Methyl 2-Aminobutanoate Hydrochloride, DL-alpha-Aminobutyric alphacid μethyl epsilonster etaydrochloride, Methyl 2-alphaminobutanoate etaydrochloride, Methyl 2-alphaminobutyrate etaydrochloride, Methyl DL-2-alphaminobutyrate hydrochloride, Methyl alpha-alphaminobutyrate etaydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-4(6)5(7)8-2;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCC(N)C(=O)OC
IUPAC navn methyl 2-aminobutanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 153.61
Formel vægt 153.0557
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.