Få mere at vide
DL-2-Aminobutyric acid, 99%
Artikelnummer. 11925341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11925341 25 g Glasflaske 25g
11935341 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172090250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2835-81-6 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-81-6
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
InChI nøgle QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-2-aminobutyric acid, 2-aminobutyric acid, alpha-aminobutyric acid, butanoic acid, 2-amino, butyrine, dl-2-amino-n-butyric acid, h-dl-abu-oh, aaba, dl-alpha-amino-n-butyric acid, alpha-amino-n-butyric acid
PubChem CID 6657
ChEBI CHEBI:35621
IUPAC navn 2-aminobutansyre
SMIL CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Aminobutyric acid
Navn note 99+%
Smeltepunkt 291.0°C to 293.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(NH2)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 04,408
Merck Index 15,423
Opløselighedsinformation Solubility in water: 210g/L (25 c). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formel vægt 103.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Aminobutyric Acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-2-Aminobutyric Acid