Få mere at vide
DL-2-Aminobutyric acid, 99%
Artikelnummer. 11372336
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372336 25 g 25g
11382336 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06035.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2835-81-6 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-81-6
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.121
MDL nummer MFCD00008093
InChI nøgle QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-2-aminobutyric acid, 2-aminobutyric acid, alpha-aminobutyric acid, butanoic acid, 2-amino, butyrine, dl-2-amino-n-butyric acid, h-dl-abu-oh, aaba, dl-alpha-amino-n-butyric acid, alpha-amino-n-butyric acid
PubChem CID 6657
ChEBI CHEBI:35621
IUPAC navn 2-aminobutansyre
SMIL CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Aminobutyric acid
Smeltepunkt ∽291°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 635889
Merck Index 14,428
Formel vægt 103.12
Procent renhed 99%