Få mere at vide
DL-2-Aminobutyric-2,3,3,4,4,4-d6 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-D6 Acid |
| CAS | 350820-17-6 |
| Molekylær formel | C4H3D6NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Butanoic-2,3,3,4,4,4-d6 acid, 2-amino- (9CI), 2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-d6 acid, DL-2-Aminobutyric acid-d6, DL-Butyrine-d6, DL-Ethylglycine-d6, DL-Homoalanine-d6, DL-α-Aminobutyric acid-d6, 2-Aminobutanoic acid-d6, 2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-D6 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3D |
| SMIL | O=C(O)C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | DL-2-Aminobutyric-2,3,3,4,4,4-d6 Acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.16 |
| Formel vægt | 109.1 |