Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-2-Aminoadipic acid |
| Smeltepunkt | 176.0°C to 177.0°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 15,41 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: .. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol and ether |
| Formel vægt | 161.16 |
| Vis mere |