missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-2-aminoadipinsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11313336
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313336 1 g 1g
11323336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11313336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12717.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 542-32-5 | C6H11NO4 | 161.16 g/mol

DL-2-Aminoadipinsyre er en mærket aminosyre, som bruges i kemisk forskning og som farmaceutisk mellemprodukt.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
DL-2-Aminoadipinsyre er en mærket aminosyre, som bruges i kemisk forskning og som farmaceutisk mellemprodukt.

Opløselighed Opløseligt i vand (
2,2 mg/ml ved 20 C), °1 M HCI (50 mg/ml), ethanol (lidt), ether (let) og 80% myresyre (25 mg/ml).

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Opbevares på et tørt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 542-32-5
Molekylær formel C6H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00063119,MFCD00063118
InChI nøgle OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-2-aminoadipic acid, aminoadipic acid, alpha-aminoadipic acid, 2-aminoadipic acid, dl-alpha-aminoadipic acid, 2-aminoadipate, alpha-aminoadipate, hexanedioic acid, 2-amino, 2-amino-hexanedioic acid, dl-2-aminohexanedioic acid
PubChem CID 469
ChEBI CHEBI:37024
IUPAC navn 2-aminohexandisyre
SMIL NC(CCCC(O)=O)C(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-2-Aminoadipic acid
Smeltepunkt 196°C to 198°C
Mængde 1 g
Beilstein 1773077
Merck Index 14,416
Opløselighedsinformation Soluble in water (2.2mg/ml at 20°C),1 M HCl (50mg/ml),ethanol (slightly),ether (slightly),and 80% formic acid (25mg/ml).
Formel vægt 161.16
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.