Få mere at vide
DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11) |
| Formel vægt | 197.0453 |