Få mere at vide
DL-2-Amino-4-pentenoic acid, 99%
Artikelnummer. 10164140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10164140 1 g Glasflaske 1g
10697494 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10164140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174220010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7685-44-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7685-44-1
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD00063103
InChI nøgle WNNNWFKQCKFSDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-allylglycine, 2-amino-4-pentenoic acid, dl-2-allylglycine, dl-2-amino-4-pentenoic acid, dl-c-allylglycine, 4-pentenoic acid, 2-amino, dl-2-amino-1-pentenoic acid, dl-2-aminopent-4-enoic acid, s-allyl-glycine, alpha-allyl-gly-oh
PubChem CID 14044
IUPAC navn 2-aminopent-4-ensyre
SMIL C=CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Amino-4-pentenoic acid
Smeltepunkt 251°C to 253°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2CH(NH2)CO2H
Mængde 1 g
Beilstein 04, 467
Formel vægt 115.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Amino-4-pentenoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.