Få mere at vide
DL-2-Amino-1-propanol, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10144010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10144010 5 g Glass bottle 5g
10154010 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10144010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185080050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 6168-72-5
Molekylær formel C3H9NO
Molekylvægt (g/mol) 75.11
MDL nummer MFCD00008085
InChI nøgle BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine
PubChem CID 5126
IUPAC navn 2-aminopropan-1-ol
SMIL CC(N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Amino-1-propanol
Navn note 98%
Smeltepunkt 8.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9430g/mL
Kogepunkt 173.0°C to 176.0°C
Flammepunkt 83°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3CH(NH2)CH2OH
Brydningsindeks 1.4480 to 1.4510
Mængde 5 g
Beilstein 04, I, 432
Merck Index 10, 472
Specifik rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589nm) (neat)
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formel vægt 75.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Viscous Liquid