Få mere at vide
DL-2-Amino-1-pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-2-Amino-1-pentanol |
| CAS | 16369-14-5 |
| Molekylær formel | C5H13NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-1-pentanol, (±)-2-Aminopentan-1-ol, [1-(Hydroxymethyl)butyl]amine, dl-Norvalinol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3 |
| SMIL | CCCC(N)CO |
| IUPAC navn | 2-aminopentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.16 |
| Formel vægt | 103.0997 |