Få mere at vide
DL-2-amino-1,6-hexanedioik-2,5,5-d3 syre, TRC
Artikelnummer. 30316091
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30316091 100 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30316091 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA580501100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid
CAS 2483832-01-3
Molekylær formel C6 D3 H8 N O4
Mængde 100 mg
Synonym DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid, 2-Aminohexanedioic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminoadipic acid-2,5,5-d3, (±)-α-Aminoadipic acid-d3, DL-2-Aminoadipic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminohexanedioic acid-2,5,5-d3, 2-Aminohexanedioic Acid-2,5,5-D3
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i3D2,4D
SMIL [2H]C([2H])(CCC([2H])(N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-2,5,5-trideuteriohexanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 164.1743
Formel vægt 164.0876