Få mere at vide
DL-2-amino-1,6-hexanedioik-2,5,5-d3 syre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid |
| CAS | 2483832-01-3 |
| Molekylær formel | C6 D3 H8 N O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid, 2-Aminohexanedioic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminoadipic acid-2,5,5-d3, (±)-α-Aminoadipic acid-d3, DL-2-Aminoadipic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminohexanedioic acid-2,5,5-d3, 2-Aminohexanedioic Acid-2,5,5-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i3D2,4D |
| SMIL | [2H]C([2H])(CCC([2H])(N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2,5,5-trideuteriohexanedioinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.1743 |
| Formel vægt | 164.0876 |