Få mere at vide
DL-2-Amino-1,1,1-trifluoro-3-methylbutane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11955181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11955181 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11955181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432570050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Amino-1, 1, 1-trifluoro-3-methylbutane
CAS 1582-18-9
Farve Colorless to Yellow
Kogepunkt 83°C to 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Molekylær formel C5H10F3N
Mængde 5 g
Synonym 2-methyl-1-trifluoromethyl-propylamine, dl-2-amino-3-methyl-1,1,1-trifluorobutane, dl-2-amino-1,1,1-trifluoro-3-methyl butane, d-2-amino-1,1,1-trifluoro-3-methyl butane, 2-methyl-1-trifluoromethyl propylamine, 1,1,1-trifluoro-3-methyl-2-butanamine, 1,1,1-trifluoro-3-methyl-2-butylamine, 1,1,1-trifluoro-3-methylbut-2-ylamine, 2-methyl-1-trifluoromethyl-propylamine,racemic, dl-2-amino-1,1,1-trifluoro-3-methylbutane
InChI nøgle YGGUXSPKQBCCRM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)C(C(F)(F)F)N
IUPAC navn 1,1,1-trifluoro-3-methylbutan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 141.14
PubChem CID 44717389
Formel vægt 141.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Amino-1,1,1-trifluoro-3-methylbutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.