missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-2,4-Diaminosmørrsyre Dihydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30386928
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386928 10 mg
30381172 100 mg
30384744 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30386928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45355310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 65427-54-5
Molekylær formel C4H10N2O2 . 2HCl
Molekylvægt (g/mol) 191.05
Synonym Butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride (9CI), Butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, (±)-, 2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, 2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride, NSC 41117, dl-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.NCCC(N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-2,4-Diaminobutyric Acid Dihydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H
Formel vægt 190.0276
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.