missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-2,4-Diaminobutyric Acid Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30381172
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381172 100 mg
30386928 10 mg
30384744 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30381172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD453553100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 65427-54-5
Molekylær formel C4H10N2O2 . 2HCl
Molekylvægt (g/mol) 191.05
Synonym Butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride (9CI), Butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, (±)-, 2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, 2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride, NSC 41117, dl-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.NCCC(N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-2,4-Diaminobutyric Acid Dihydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H
Formel vægt 190.0276
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.