Få mere at vide
DL-2,4-diaminosmørsyredihydrochlorid, 99%
Beskrivelse
2,4-diaminosmørsyre har også vist sig at hæmme GABA-transaminase og således producere en forhøjelse af GABA-niveauet og at have en antitumoraktivitet mod musefibrosarkomceller. Det bruges også som en intern standard til aminosyreanalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4-diaminosmørsyre har også vist sig at hæmme GABA-transaminase og således producere en forhøjelse af GABA-niveauet og at have en antitumoraktivitet mod musefibrosarkomceller. Det bruges også som en intern standard til aminosyreanalyse.
Opløselighed Opløseligt i
vand 50 mg/ml.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼198 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 4708499 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand 50 mg/ml. |
| Formel vægt | 191.06 |
| Procent renhed | 99% |