Få mere at vide
DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11408386
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408386 1 g 1g
11418386 5 g 5g
11428386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15408.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65427-54-5 | C4H12Cl2N2O2 | 191.052 g/mol
2,4-diaminosmørsyre har også vist sig at hæmme GABA-transaminase og således producere en forhøjelse af GABA-niveauet og at have en antitumoraktivitet mod musefibrosarkomceller. Det bruges også som en intern standard til aminosyreanalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-diaminosmørsyre har også vist sig at hæmme GABA-transaminase og således producere en forhøjelse af GABA-niveauet og at have en antitumoraktivitet mod musefibrosarkomceller. Det bruges også som en intern standard til aminosyreanalyse.
Opløselighed Opløseligt i
vand 50 mg/ml.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65427-54-5
Molekylær formel C4H12Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.052
MDL nummer MFCD00012910
InChI nøgle CKAAWCHIBBNLOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, 2,4-diaminobutanoic acid dihydrochloride, h-dl-dab.2hcl, l-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, dl-2,4-diaminobutyricaciddihydrochloride, butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, l-2,4-diaminobutyric aicd dihydrochloride, 2,4-bis azanyl butanoic acid dihydrochloride, c4h10n2o2.2hcl, h-dl-dab-oh.2hcl
PubChem CID 2724329
IUPAC navn 2,4-diaminobutansyre;dihydrochlorid
SMIL C(CN)C(C(=O)O)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
Smeltepunkt ∼198°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 4708499
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water 50mg/mL.
Formel vægt 191.06
Procent renhed 99%