Få mere at vide
DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride, 99%
Artikelnummer. 10062680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10062680 5 g Glasflaske 5g
10299403 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204670050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54897-59-5 | C3H8N2O2·HCl | 140.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54897-59-5
Molekylær formel C3H8N2O2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 140.57
MDL nummer MFCD00012884
InChI nøgle SKWCZPYWFRTSDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, +--2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, dl-2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, diaminopropionic acid
PubChem CID 108638
IUPAC navn 2,3-diaminopropansyre;hydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2, 3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Smeltepunkt 222°C to 226°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 04, 405
Merck Index 10, 2948
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble in water
Formel vægt 140.57
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.