Få mere at vide
DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357446
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357446 5 g 5g
11347446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09485.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54897-59-5
Molekylær formel C3H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.567
MDL nummer MFCD00012884
InChI nøgle SKWCZPYWFRTSDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, +--2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, dl-2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, diaminopropionic acid
PubChem CID 108638
IUPAC navn 2,3-diaminopropansyre;hydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Smeltepunkt ∽232°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 5293359
Merck Index 14,2984
Formel vægt 140.57
Procent renhed 99%