Få mere at vide
DL-10-Camphorsulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-10-Camphorsulfonyl Chloride |
| CAS | 4552-50-5 |
| Molekylær formel | C10H15ClO3S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonyl Chloride, 2-Oxo-10-bornanesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10+/m1/s1 |
| SMIL | O=C1[C@@]2(CS(Cl)(=O)=O)CC[C@@H](C2(C)C)C1 |
| IUPAC navn | ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.74 |
| Formel vægt | 250.04 |