Få mere at vide
DL-10-kamforsulfonsyre, natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 10477560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10477560 500 g Plastflaske 500g
10119981 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189125000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 34850-66-3 | C10H15NaO4S | 254,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34850-66-3
Molekylær formel C10H15NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 254.28
MDL nummer MFCD00135623
InChI nøgle AWMAOFAHBPCBHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium camphorsulfonate, sodium 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonate, sodium +/--10-camphorsulfonate, d-camphor-10-sulfonic acid sodium salt, sodium camphorsulfonate anion, bicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, sodium salt, +--sodium camphorsulfonate, sodium 2-oxobornane-10-sulphonate, sodium di-10-camphorsulfonate
PubChem CID 23686666
IUPAC navn natrium;(7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methansulfonat
SMIL CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)[O-])C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-10-Camphorsulfonic acid, sodium salt
Navn note 98%
Smeltepunkt 286 °C til 288 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 254.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Amorft pulver