Få mere at vide
DL-10-kamforsulfonsyre, natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 10119981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10119981 5 g Glasflaske 5g
10477560 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10119981 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 189120050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 34850-66-3 | C10H15NaO4S | 254,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34850-66-3
Molekylær formel C10H15NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 254.28
MDL nummer MFCD00135623
InChI nøgle AWMAOFAHBPCBHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium camphorsulfonate, sodium 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonate, sodium +/--10-camphorsulfonate, d-camphor-10-sulfonic acid sodium salt, sodium camphorsulfonate anion, bicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, sodium salt, +--sodium camphorsulfonate, sodium 2-oxobornane-10-sulphonate, sodium di-10-camphorsulfonate
PubChem CID 23686666
IUPAC navn natrium;(7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methansulfonat
SMIL CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)[O-])C.[Na+]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale DL-10-Camphorsulfonic acid, sodium salt
Navn note 98%
Smeltepunkt 286 °C til 288 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 254.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Amorft pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.