Få mere at vide
DL-10-Camphorsulfonsyre, 98%
Artikelnummer. 10780975 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10780975 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10742041 100 g Plastflaske 100g
10032550 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10780975 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
CAS: 5872-08-2 | C10H16O4S | 232,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8-2-5872
Molekylær formel C10H16O4S
Molekylvægt (g/mol) 232.29
MDL nummer MFCD00074827
InChI nøgle MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
Synonym reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
PubChem CID 18462
ChEBI CHEBI:55379
IUPAC navn (7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methansulfonsyre
SMIL CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-10-Camphorsulfonic acid
Navn note 98%
Absorbans (20 % vandig opl.)
Smeltepunkt >195 °C
Farve Beige
Tab ved tørring 1,5% maks. (105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 11, 316
Fieser 14,71; 15,68; 16,58
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i isseddikesyre, let opløselig i ethylacetat, praktisk talt uopløselig i æter
Formel vægt 232.29
Klarhed (5% i vand) Klar løsning
Procent renhed 98%
Fysisk form Granulært pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-10-Camphorsulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.