Få mere at vide
dl-1-Phenylethylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 618-36-0 |
| Smeltepunkt | -65°C |
| Tæthed | 0.95 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 184°C to 186°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | C6H5CH(CH3)NH2 |
| MDL nummer | MFCD00008069 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | DL-1-Phenylethylamine, DL-α-Methylbenzylamine, DL-1-Phenylethylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.18 |
| Grad | Research |