Få mere at vide
DL-1-Amino-2-propanol, 94%, contains approx. 5% 2-Amino-1-propanol
Artikelnummer. 10468110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10468110 1 kg Glasflaske 1kg
10021500 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10468110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149650010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-96-6 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-96-6
Molekylær formel C3H9NO
Molekylvægt (g/mol) 75.11
MDL nummer MFCD00008139
InChI nøgle HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
PubChem CID 4
ChEBI CHEBI:19030
IUPAC navn 1-aminopropan-2-ol
SMIL CC(O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-1-Amino-2-propanol
Navn note 99+%
Smeltepunkt -2°C
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 161°C
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 93% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2NH2
Brydningsindeks 1.4470 to 1.449
Mængde 1 kg
Beilstein 04, 289
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble
Viskositet 31 mPa.s (20°C)
Formel vægt 75.11
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1-Amino-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.