Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, til biokemi, 1M opløsning i vand
Artikelnummer. 10162994 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
50 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10162994 10 ml -
10674545 50 ml 50ml
10215054 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10162994 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 426380100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-1, 4-Dithiothreitol
Farve Farveløs
Navn note 1M Solution in water, For molecular biology
CAS 3483-12-3, 7732-18-5
Molekylær formel C17H20N2O6
MDL nummer MFCD00053547
Koncentration 0.90 to 1.10M
Tæthed 1.0400g/mL
Merck Index 15, 3419
Synonym z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide
InChI nøgle MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoat
Molekylvægt (g/mol) 348.36
PubChem CID 853556
Formel vægt 154.24
Grad Biokemisk
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.04
Mængde 10 ml
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Dithiothreitol, 1M solution in water
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.