Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, 99+%, til molekylærbiologi, DNAse-, RNAse- og proteasefri
Artikelnummer. 10328533 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10328533 50 g Plastflaske 50g
10551754 1 g Glasflaske 1g
10183011 10 g Plastflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10328533 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327190500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9694.17 DKK
    8721.65 DKK / 50g
    Spare 972.52 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12-3-3483
ChEBI CHEBI:42170
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-1, 4-Dithiothreitol
Navn note DNase, RNase, Protease fri
Absorbans (0,1 M i vand), (0,1 M i vand) ved 0 nm, 0,1 maks. ved 280 nm, 0,5 maks. ved 260 nm
Smeltepunkt 39,0 °C til 44,0 °C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 125,0 °C til 130,0 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C4H10O2S2
Lineær formel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
MDL nummer MFCD00004877
Mængde 50 g
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
SMIL C(C(C(CS)O)O)S
IUPAC navn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 154.24
PubChem CID 446094
Formel vægt 154.24
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.