Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, 99+%, til molekylærbiologi, DNAse-, RNAse- og proteasefri
Artikelnummer. 10183011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10183011 10 g Plastflaske 10g
10551754 1 g Glasflaske 1g
10328533 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10183011 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3140.00 DKK
    2685.65 DKK / 10g
    Spare 454.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12-3-3483
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-1, 4-Dithiothreitol
Navn note DNase, RNase, Protease fri
Absorbans (0,1 M i vand), (0,1 M i vand) ved 0 nm, 0,1 maks. ved 280 nm, 0,5 maks. ved 260 nm
Smeltepunkt 39 °C til 44 °C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 125,0 °C til 130,0 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,0 til 101% (iodometri)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C17H20N2O6
Lineær formel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
MDL nummer MFCD00053547
Mængde 10 g
FN nummer 3335
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Synonym z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i ethanol, acetone, ether, kloroform og ethylacetat
InChI nøgle MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoat
Molekylvægt (g/mol) 348.36
PubChem CID 853556
Formel vægt 154.25
Procent renhed 99+%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.