Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, 99 %, til biokemi
Artikelnummer. 10458730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10458730 5 g 5g
10448730 1 g 1g
10215550 25 g 25g
10063023 100 g 100g
15274654 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10458730 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 165680050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
1,4-Dithiothreitol, CAS # 3483-12-3, er et reduktionsmiddel, der almindeligvis bruges til at reducere disulfidbindinger i proteinstudier, såsom western blot SDS-page elektroforese. | CAS: 3483-12-03 | C4H10O2S2 | 154,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • 1,4-Dithiothreitol (DTT eller Clelands reagens) reducerer disulfidbindinger i proteiner, hvilket fører til tab af naturlig konformation
  • DTT er ikke stabil i opløsning og bør fremstilles i små portioner før brug; brugen af EDTA i opløsningen kan øge halveringstiden for DTT
  • Anvendes typisk i en slutkoncentration på 0,1 M til proteinstabilisering; anbefales at oprette en 1M aktie
Applikationer
  • Beskytter thiolgrupper mod oxidation og fungerer som en kemisk chelator i opløsning; opretholder proteiner i denatureret tilstand
  • Almindelige anvendelser omfatter SDS-side elektroforese og proteinisolering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12-3-3483
MDL nummer MFCD00004877
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC navn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
SMIL C(C(C(CS)O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-1, 4-Dithiothreitol
Absorbans (1 M opløsning i vand), (1 M opløsning i vand) ved 0 nm, 0,035 maks. ved 500 nm
Smeltepunkt 39 °C til 44 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.99
Molekylær formel C4H10O2S2
Lineær formel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Mængde 5 g
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Transmission 99% min. (c=5, 660nm, vand) 1 cm celle
Molekylvægt (g/mol) 154.24
Formel vægt 154.24
Procent renhed ≥98.5%
Grad Biokemisk
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.