Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, 98%, ren
Artikelnummer. 10424615 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10424615 25 g Glasflaske 25g
10792782 1 g Glasflaske 1g
10686841 5 g Glasflaske 5g
10434615 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10424615 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 409190250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4010.00 DKK
    3424.65 DKK / 25g
    Spare 585.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12-3-3483
Molekylær formel C4H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00004877
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC navn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
SMIL C(C(C(CS)O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-1, 4-Dithiothreitol
Smeltepunkt 39,0 °C til 44,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 125,0 °C til 130,0 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5 til 102,5 % (jodimetri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Mængde 25 g
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i ethanol, acetone, ether, kloroform og ethylacetat
Formel vægt 154.25
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.