Få mere at vide
DL-1,2-hexandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10646544 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 10646544 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 200132500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 DKK
    718.65 DKK / 250g
    Spare 136.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6920-22-5 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-1, 2-Hexanediol
CAS 6920-22-5
Smeltepunkt -25,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 223,0 °C til 224,0 °C
Flammepunkt 122 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14O2
Lineær formel CH3(CH2)3CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1,4410 til 1,4430
MDL nummer MFCD00010737
Mængde 250 g
Beilstein 01, I, 251
Specifik vægtfylde 0.95
Synonym 1,2-hexanediol, 1,2-dihydroxyhexane, dl-1,2-hexanediol, 1,2-hexane diol, dl-hexane-1,2-diol, 5,6-dihydroxyhexane, 1,2-hexylene glycol, acmc-209o6j, 2,2,6,6-tetrakis hydroxymet cyclohexanol
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
InChI nøgle FHKSXSQHXQEMOK-LURJTMIESA-N
SMIL CCCC[C@H](O)CO
IUPAC navn hexan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 118.18
PubChem CID 94335
Viskositet 87 mPa (20 °C)
Formel vægt 118.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske