Få mere at vide
DL-1-(2-Furyl)ethanol, 99%, stabilized
Artikelnummer. 10736832 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10736832 1 g Glass bottle 1g
10337431 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 339670010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 4208-64-4 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4208-64-4
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
MDL nummer MFCD00077775
InChI nøgle UABXUIWIFUZYQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-furyl ethanol, 1-furan-2-yl ethanol, 1-furan-2-yl-ethanol, 1-2-furyl ethan-1-ol, 2-furanmethanol, ?-methyl, 1-furan-2-yl ethan-1-ol, 2-furanmethanol,, a-methyl, methylfurfuryl alcohol, alpha-methylfuran-2-methanol, 1-furylethanol
PubChem CID 107243
IUPAC navn 1-(furan-2-yl)ethanol
SMIL CC(C1=CC=CO1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-1-(2-Furyl)ethanol
Navn note 99%
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 72°C to 74°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4770 to 1.48
Mængde 1 g
Beilstein 17, V,3, 374
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and most common organic solvent
Stabilisator 0.3 to 0.5% hydroquinone
Formel vægt 112.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1-(2-Furyl)ethanol, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.