Få mere at vide
DKM 2-93, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481536
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481536 500 mg
16434696 100 mg
16400946 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481536 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101836
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress DKM 2-93 is a relatively selective inhibitor of UBA5 with an IC50 of 430 μM.
DKM 2-93 is a relatively selective inhibitor of UBA5 with an IC50 of 430 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DKM 2-93
CAS 65836-72-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H14ClNO3
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (512.95 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1)CCl
Molekylvægt (g/mol) 243.69
Formel vægt 243.69
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death