Få mere at vide
DJ-V-159, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471057
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471057 50 mg -
16457537 5 mg -
16415596 100 mg -
16404798 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16471057 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114165
MedChemExpress DJ-V-159 is an agonist for G protein-coupled receptor family C group 6 member A (GPRC6A).
DJ-V-159 is an agonist for G protein-coupled receptor family C group 6 member A (GPRC6A).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DJ-V-159
Fysisk form Solid
CAS 2253744-53-3
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H12F6N4O2
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (49.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(C(NC2=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C2)=O)=CC=C1)NC3=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 502.37
Formel vægt 502.37
Procent renhed 99.62%