Få mere at vide
Invitrogen™ DJ-1 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5143504
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17856707
  • 12650.00 DKK / 500µL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
DJ-1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC
The product of this gene belongs to the peptidase C56 family of proteins. It acts as a positive regulator of androgen receptor-dependent transcription. It may also function as a redox-sensitive chaperone, as a sensor for oxidative stress, and it apparently protects neurons against oxidative stress and cell death. Defects in this gene are the cause of autosomal recessive early-onset Parkinson disease 7. Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DJ-1
Polyclonal
Unconjugated
Park7
CAP1; Contraception-associated protein 1; CTA-215D11.1; dj1; DJ-1; DJ-1 protein; early onset 7; epididymis secretory sperm binding protein Li 67p; fertility protein SP22; FLJ27376; FLJ34360; FLJ92274; HEL-S-67p; hypothetical protein LOC449674; maillard deglycase; Oncogene DJ1; OTTHUMP00000001350; OTTHUMP00000001351; PARK7; PARK7 GENE; PARK7/DJ1; parkinson disease (autosomal recessive, early onset) 7; Parkinson disease 7; Parkinson disease protein 7; Parkinson disease protein 7 homolog; Parkinson disease protein 7 homolog; protein/nucleic acid deglycase DJ-1; parkinson protein 7; Parkinsonism associated deglycase; parkinsonism-associated deglycase; Protein CAP1; protein deglycase DJ-1; protein deglycase DJ-1zDJ-1; Protein DJ-1; protein DJ-1-like protein; protein DJ-1zDJ-1; Protein/nucleic acid deglycase DJ-1; RNA-binding protein regulatory subunit; SP22; zDJ-1; zgc:103725
Rabbit
500 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Conc. Not Determined
whole serum with 5mM sodium azide
O88767, Q99497, Q99LX0
Park7
Full length recombinant human DJ1 expressed in and purified from E. coli.
RUO
11315, 117287, 57320
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt