Få mere at vide
Dizocilpin-maleat, 99+%
Artikelnummer. 15406079
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406079 10 mg 10mg
15416079 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63917.MA
 Begrænset vare
På lager
NMDA-receptorantagonist, der forhindrer calciumflux | CAS: 77086-22-7 | C20H19NO4 | 337,375 g/mol
Dizocilpinmaleat bruges til at interagere ved den NMDA-associerede ionkanal, hvilket forhindrer Ca2+ flux og blokerer NMDA-inducerede depolariseringer. (+)-MK 801 demonstrerer potente neurobeskyttende virkninger mod excitotoksisk fornærmelse, og viser væsentlig beskyttelse mod neurontab produceret af NMDA og quinolinsyreintroduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dizocilpinmaleat bruges til at interagere ved den NMDA-associerede ionkanal, hvilket forhindrer Ca2+ flux og blokerer NMDA-inducerede depolariseringer. (+)-MK 801 demonstrerer potente neurobeskyttende virkninger mod excitotoksisk fornærmelse, og viser væsentlig beskyttelse mod neurontab produceret af NMDA og quinolinsyreintroduktion.
Opløselighed
Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77086-22-7
Molekylær formel C20H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 337.375
MDL nummer MFCD00082465
InChI nøgle QLTXKCWMEZIHBJ-PJGJYSAQSA-N
Synonym dizocilpine maleate, +-mk-801 hydrogen maleate, +-mk 801 maleate, dizocilpine hydrogen maleate, unii-6lr8c1b66q, dizocilpine maleate usan, dsstox_cid_25785, dsstox_rid_81126
PubChem CID 6420042
SMIL CC12C3=CC=CC=C3CC(N1)C4=CC=CC=C24.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dizocilpine maleate
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Merck Index 14,3386
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol.
Formel vægt 337.37
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver