Få mere at vide
Dixanthogen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464567
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16464567 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16464567 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1186
MedChemExpress Dixanthogen is an ectoparasiticide.
Dixanthogen is an ectoparasiticide.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dixanthogen
Fysisk form Oil
CAS 502-55-6
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H10O2S4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (1031.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCOC(SSC(OCC)=S)=S
Molekylvægt (g/mol) 242.4
Formel vægt 242.4
Procent renhed 98.0%